Carbone disulfure
EHERCA11016000
:
- Cdt:0,25 g
- Seq:3029
:
:76.14 g/mol
:13,01821
:46.2 °C (1013 hPa)
:–111.6 °C
:1.2632 g/cm³ (20 °C)
:–30 °C
:200-843-6
:1131
:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:Température ambiante
:75-15-0
:CS₂
:MFCD00011321