Acide borique ≥99.5% (par acidimétrie), en granulés, Bioréactif ultra-pur pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:10043-35-3
:
Formule:B(OH)₃
Numéro MDL:MFCD00011337
Index Merck:13,01326
Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
Point de fusion:160 °C
Densité:1.44 g/cm³ (25 °C)
:61.83 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-139-2
REACH:01-2119486683-25
:GHS07
:GHS08
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay (H₃BO₃) (by acidimetry):≥99.5 %
- RNase Activity:Passes Test
- DNase Activity (None Detected):Passes Test
- Protease Activity:Passes Test
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Phosphate (PO₄):≤0.001 %
- Sulfate (SO₄):≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤0.005 %
- Heavy Metals (as Pb):≤0.001 %
- Insoluble in Methanol:≤0.005 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
- Trace Impurities - Arsenic (As):≤1.000 ppm
- Trace Impurities - Magnesium (Mg):≤5.000 ppm