Triéthanolamine chlorhydrate
Triéthanolamine chlorhydrate
Flacon plastique, 250 g
N° de catalogue SERA36885.02
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Triéthanolamine chlorhydrate
N° de catalogue SERA36885.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  637-39-8
Triéthanolamine chlorhydrate
Flacon plastique, 250 g
Numéro CAS:  637-39-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:637-39-8
  • Formule:C₆H₁₆ClNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00012596
  • Poids moléculaire:185.65 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-284-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g
Spécifications