Ammoniaque 5%
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- Numéro CAS:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Poids moléculaire:35.05 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-647-6
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L