Sodium sélénite, TECHNICAL
Flacon plastique, 250 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium sélénite, TECHNICAL
N° de catalogue 28074.231
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 10102-18-8
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:10102-18-8
- Formule:Na₂SeO₃
- Numéro MDL:MFCD00003489
- Poids moléculaire:172.94 g/mol
- Index Merck:12,08822
- Point de fusion:710 °C
- Densité:3,1 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-267-9
- UN:2630
- ADR:6.1,I
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC28074.231_SPEC_FR.pdf spec_VWRC28074.231
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g