Sodium sélénite
25 kg
  LOHM90190.9025
 :   LOHMANN
Sodium sélénite
  LOHM90190.9025
 :  LOHMANN
 :  10102-18-8
Sodium sélénite
25 kg
 :  10102-18-8
1 * 25 kg
  •  :10102-18-8
  •  :Na₂SeO₃
  •  :MFCD00003489
  •  :172.94 g/mol
  •  :12,08822
  •  :710 °C
  •  :3,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :233-267-9
  •  :2630
  •  :6.1,I
  • Cdt:
    25 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.