Sodium sélénite
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue LOHM4019010.1000
Fournisseur: LOHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:10102-18-8
- Formule:Na₂SeO₃
- Numéro MDL:MFCD00003489
- Poids moléculaire:172.94 g/mol
- Index Merck:12,08822
- Point de fusion:710 °C
- Densité:3,1 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-267-9
- UN:2630
- ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg



