Support pour tubes à essai
Support pour tubes à essai
180 mm, 40 mm
N° de catalogue 241-0415
Fournisseur:   MARIENFELD
Support pour tubes à essai
N° de catalogue 241-0415
Fournisseur:  MARIENFELD
Support pour tubes à essai
Support pour tubes à essai
180 mm, 40 mm
Prix
25,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Test tube holder made of wood.
  • With galvanized wire spring
  • For tubes up to 40 mm Ø
Spécifications
  • Longueur:
    180 mm
  • Serrage:
    40 mm