Sodium sulfate
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium sulfate
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Sodium sulfate
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • Numéro CAS:7757-82-6
  • Formule:Na₂SO₄
  • Numéro MDL:MFCD00003504
  • Poids moléculaire:142.04 g/mol
  • Index Merck:12,08829
  • Point d'ébullition:1429 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:888 °C
  • Densité:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-820-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource