Sodium thiosulfate
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLE43109159-500G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Sodium thiosulfate
N° de catalogue MOLE43109159-500G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 7772-98-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
- Numéro CAS:7772-98-7
- Formule:Na₂S₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00003499
- Poids moléculaire:158.11 g/mol
- Index Merck:12,08844
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:48 °C
- Densité:1,66 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-867-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g