Sodium thiosulfate
50
HACH2293766
: Hach
: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
- :7772-98-7
- :Na₂S₂O₃
- :MFCD00003499
- :158.11 g/mol
- :12,08844
- :100 °C (1013 hPa)
- :48 °C
- :1,66 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-867-5
- Cdt:50