Sodium thiosulfate
50
  HACH2293766
 :   Hach
Sodium thiosulfate
  HACH2293766
 :  Hach
 :  7772-98-7
Sodium thiosulfate
50
 :  7772-98-7
29,40 €
1 * 50 ST
 :  Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
  •  :7772-98-7
  •  :Na₂S₂O₃
  •  :MFCD00003499
  •  :158.11 g/mol
  •  :12,08844
  •  :100 °C (1013 hPa)
  •  :48 °C
  •  :1,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-867-5
  • Cdt:
    50