Eau
   Options durables disponibles
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Eau
Fournisseur:  Roth Carl
   Options durables disponibles
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18.02 g/mol
  • Index Merck:13,10098
  • Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ROTHA511.1
  • ROTHA511.3
  • Environmentally Preferable:
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 23,90 €
    23,90 €
    1 * 1 L
       23,90 €
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.1
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • 5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 81,50 €
    81,50 €
    1 * 5 L
       81,50 €
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHA511.3
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource