Eau
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Eau
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18.02 g/mol
  • Index Merck:13,10098
  • Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:0 °C
  • Densité:1 g/cm³ (4 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 38,90 €
    38,90 €
    1 * 10 L
       38,90 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 30 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 L
    1 * 30 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource