Lames de microscope
Lames avec coins coupés et 12 anneaux bleus
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Ces lames de microscope disposent d'anneaux bleus très visibles (Ø 14 mm).
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Lames avec coins coupés et 12 anneaux bleus