Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
2 l, Réservoir de douche avec face arrière plane et plaque de suspension
N° de catalogue KART590
Fournisseur:   KARTELL
Douche cans/irrigators
N° de catalogue KART590
Fournisseur:  KARTELL
Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
2 l, Réservoir de douche avec face arrière plane et plaque de suspension
Prix
16,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Douche cans/irrigators, made of polypropylene.
  • Translucent
  • With flat back and suspension tag
  • Autoclavable
Spécifications
  • Type:
    Réservoir de douche avec face arrière plane et plaque de suspension
  • Capacité:
    2 l
  • Seq:
    02