Sodium nitrate
Sodium nitrate
Oxydant
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium nitrate
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7631-99-4
  • Formule:NaNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011119
  • Poids moléculaire:84.99 g/mol
  • Index Merck:13,08720
  • Point d'ébullition:380 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:308 °C
  • Densité:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-554-3
  • UN:1498
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488221-41
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 35,90 €
    35,90 €
    1 * 500 g
       35,90 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 59,90 €
    59,90 €
    1 * 1 kg
       59,90 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource