Potassium nitrate
50 kg
  LOHM495583.9050
 :   LOHMANN
Potassium nitrate
  LOHM495583.9050
 :  LOHMANN
 :  7757-79-1
Potassium nitrate
50 kg
 :  7757-79-1
1 * 50 kg
 :  Nitrate of Potash
  •  :7757-79-1
  •  :KNO₃
  •  :MFCD00011409
  •  :101.1 g/mol
  •  :13,07733
  •  :334 °C
  •  :2,109 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-818-8
  •  :1486
  •  :5.1,III
  •  :01-2119488224-35
  • Cdt:
    50 kg