ContactUsLinkComponent
Potassium permanganate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS pour la détermination du mercure, J.T.Baker®
Potassium permanganate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS pour la détermination du mercure, J.T.Baker®
Catalog # 3227-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Potassium permanganate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS pour la détermination du mercure, J.T.Baker®
Catalog # 3227-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
Specification Test Results
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.0 %
  • ACS - Assay (KMnO₄):
    ≥99.0 %
  • ACS - Insoluble Matter:
    ≤0.2 %
  • ACS - Chloride and Chlorate (as Cl):
    ≤0.005 %
  • ACS - Sulfate (SO₄):
    ≤0.02 %
  • Trace Impurities - Mercury (Hg):
    ≤0.050 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.03 g/mol
Merck Index:12,07824
Melting Pt:>240 °C
Density:2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-760-3
UN:1490
ADR:5.1,II
 :Management of Change (MOC) category = N
 :GHS03
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364