ContactUsLinkComponent
Acide periodique ≥99.0% (RT), cristallisé, Puriss. p.a. ACS pour titrage oxidimétrique, Fluka™
  77310-100G
 :  
undefined
Acide periodique ≥99.0% (RT), cristallisé, Puriss. p.a. ACS pour titrage oxidimétrique, Fluka™
  77310-100G
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Environmentally Preferable:
  • Assay:
    99.0 - 101.0 %
  • Residue on ignition (SO₄):
    Max. 0.01 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.01 %
  • Silver (Ag):
    Max. 5 ppm
  • Aluminium (Al):
    Max. 5 ppm
  • Barium (Ba):
    Max. 5 ppm
  • Bismuth (Bi):
    Max. 5 ppm
  • Calcium (Ca):
    Max. 10 ppm
  • Cadmium (Cd):
    Max. 5 ppm
  • Cobalt (Co):
    Max. 5 ppm
  • Chromium (Cr):
    Max. 5 ppm
  • Copper (Cu):
    Max. 5 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 30 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 50 ppm
  • Lithium (Li):
    Max. 5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    Max. 5 ppm
  • Manganese (Mn):
    Max. 5 ppm
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 5 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 50 ppm
  • Nickel (Ni):
    Max. 5 ppm
  • Lead (Pb):
    Max. 10 ppm
  • Strontium (Sr):
    Max. 5 ppm
  • Thallium (Tl):
    Max. 5 ppm
  • Zinc (Zn):
    Max. 5 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.005 %
  • Iodide (I):
    Max. 10 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 100 ppm
  • Other halogens (as Cl):
    Max. 100 ppm
 : ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
 :
 :227.94 g/mol
 :233-937-0
 :3085
 :GHS03
 :GHS05
 :Température ambiante
 :10450-60-9
 :H₅IO₆
 :MFCD00011344
 :122 °C
 :5.1 II
 :13,07248