Sodium iodure, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
N° de catalogue 1.06520.5000
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique pour solides
- Cdt:5 kg
- Seq:776
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
:
:149.89 g/mol
Point de fusion:662
EINECS:231-679-3
UN:3077
:GHS08
:GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7681-82-5
Formule:NaI
Numéro MDL:MFCD00003532
Point d'ébullition:1300
Densité:3.67 g/cm³ (20 °C)
ADR:9 III
Index Merck:13,08705