Potassium iodure
Potassium iodure
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue WAKO168-03975
Marketsource
Fournisseur:   Wako
Potassium iodure
N° de catalogue WAKO168-03975
Fournisseur:  Wako
Marketsource
Numéro CAS:  7681-11-0
Potassium iodure
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  7681-11-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • Numéro CAS:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • Numéro MDL:MFCD00011405
  • Poids moléculaire:166 g/mol
  • Index Merck:13,07727
  • Point d'ébullition:1330 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:686 °C
  • Densité:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-659-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications