Balances à triple fléau avec Dial-O-Gram®, série 1600
611-5004
: OHAUS
- Modèle:1650-00
- Plateau de pesée/taille de la plateforme:Ø 152 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
- Précision affichage:0,1 g
- Plage de pesée:610 / 2610 g
Balance à triple fléau offrant une qualité, une précision et une flexibilité optimales en classe.
- Base, fléau et plateau métalliques en acier inoxydable. L'amortissement magnétique assure une stabilité de lecture trois fois plus rapide.
Comprend un bouton d'équilibrage pour une mise à zéro rapide, un positionnement positif pour des résultats reproductibles, un fléau à alignement automatique, un amortissement magnétique pour minimiser les oscillations et une pesée rapide.
:
:
:
:
: