Potassium chlorure ≥97%, TECHNICAL
Seau plastique, 5 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure ≥97%, TECHNICAL
N° de catalogue 26752.366
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7447-40-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Potassiumchloride
- Numéro CAS:7447-40-7
- Formule:KCl
- Numéro MDL:MFCD00011360
- Poids moléculaire:74.55 g/mol
- Index Merck:14,07621
- Point d'ébullition:1420 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:773 °C
- Densité:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-211-8
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC26752.366_SPEC_FR.pdf spec_VWRC26752.366 spec_VWRC26752.366_fr
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 97 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Seau plastique
- Cdt:5 kg