Potassium chlorure
2
N° de catalogue HACH2546902
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Potassiumchloride
- Numéro CAS:7447-40-7
- Formule:KCl
- Numéro MDL:MFCD00011360
- Poids moléculaire:74.55 g/mol
- Index Merck:14,07621
- Point d'ébullition:1420 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:773 °C
- Densité:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-211-8
Spécifications
Spécifications
- Cdt:2
- Cat. No.:HACH2546902