Césium chlorure, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
2012.0100
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
- Assay:min. 99.5 %
- Nitrogen Compounds (as N):max. 0.001 %
- Aluminium (Al):max. 5
- Iron (Fe):max. 3
- Potassium (K):max. 20
- Magnesium (Mg):max. 5
- Sodium (Na):max. 20
- Heavy Metals (as Pb):max. 5
- Sulfate (SO4):max. 50
:
:168.36 g/mol
:13,02021
:1303 °C (1013 hPa)
:646 °C
:3,7808 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-600-2
:7647-17-8
:CsCl
:MFCD00010955