ContactUsLinkComponent
Sodium bromure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromure ≥98%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 27742.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Sodium bromure ≥98%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 27742.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (calculated on dried substance):
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Loss on drying (150°C):
    Max. 2 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :102.89 g/mol
Index Merck:13,08666
Point d'ébullition:1396 °C (1013 hPa)
Point de fusion:753 °C
Densité:3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-599-9
REACH:01-2119490106-41
Numéro CAS:7647-15-6
Formule:NaBr
Numéro MDL:MFCD00003475