ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxanne, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Catalog # 23539.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
1,4-Dioxanne, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Catalog # 23539.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Acidity or alkalinity:
    Max. 0.001 meq/g
  • Colouration:
    Max. 10 APHA
  • Peroxides (as H2O2):
    Max. 0.0100 %
  • Water:
    Max. 0.0100 %
  • Acetyls and carbonyl derivatives:
    Max. 40 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
 :
 :88.11 g/mol
Melting Pt:11.8 °C
EINECS:204-661-8
UN:1165
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:123-91-1
Formula:C₄H₈O₂
MDL Number:MFCD00006571
Boiling Pt:101.1 °C (1013 hPa)
Density:1.03 g/cm³ (20 °C)
 :20 ppm Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Flash Pt:12
ADR:3 II
Merck Index:13,03330