Cyclopentane ≥97%, TECHNICAL
Flacon Verre, 100 mL
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Pentamethylene
- CAS Number:287-92-3
- Formula:C₅H₁₀
- MDL Number:MFCD00001356
- Molecular Weight:70.13 g/mol
- Merck Index:13,02769
- Boiling Pt:49 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–93,3 °C
- Density:0,746 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–41 °C
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:206-016-6
- UN:1146
- ADR:3,II
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 97 %
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.740 - 0.745
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.