Glass microfibre filters without Binder, grade 32, Whatman™
N° de catalogue 512-0664
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Spécifications
- N°:32
- Rétention de particules:1,4 µm
- Seq:132
- Taille:101×305 mm
- Taille de pore:1 µm
- Cdt:50
Spécifications
À propos de cet article
These are glass microfibre filters for general filtration applications.
- Fine porosity
- Binder free