Étalon de référence Organique, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 1,000 µg/ml in acetone, Supelco®
Catalog # 47941.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:5074-71-5
- Désignation:Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 1,000 µg/ml in acetone
- Formula:C₁₈H₅F₁₀P
- Désignation:Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine