Étalon de référence Organique, 2,4,5-Triméthylaniline 100 µg/ml en solution dans acétonitrile, Supelco®
Catalog # 31039-2ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2 mL
- N ° CAS.:137-17-7
- Désignation:2,4,5-Triméthylaniline 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:C₉H₁₃N
- Désignation:2,4,5-Trimethylaniline