Brij® 35
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- Numéro CAS:9002-92-0
- Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- Numéro MDL:MFCD00080891
- Poids moléculaire:1199.56 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-002-6
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- Numéro CAS:9002-92-0
- Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- Numéro MDL:MFCD00080891
- Poids moléculaire:1199.56 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-002-6