Étalon de référence Organique, Dihexyle phtalate 100 µg/ml en solution dans n-nonane
N° de catalogue PROOCILULM74341.2
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:84-75-3
- Désignation:Dihexyle phtalate 100 µg/ml en solution dans n-nonane
- Formula:C₂₀H₃₀O₄
- Désignation:Dihexyl phthalate