Cyclohexane ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
N° de catalogue 9292-03
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:4 L
- Seq:5162
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm:≤0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm:≤0.08
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm:≤0.20
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm:≤0.30
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:≤205
- Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission:≤0.5 ppb
- Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities:≤1.0 ppb
- Assay (C₆H₁₂) (by GC, corrected for water):≥99.5 %
- Residue after Evaporation:≤2.0 ppm
- Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- Water (by KF, coulometric):≤0.01 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:84.16 g/mol
Index Merck:13,02752
Point d'ébullition:81 °C (1013 hPa)
Point de fusion:7 °C
Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–18 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-806-2
UN:1145
ADR:3,II
:Conditionné sous azote
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Numéro CAS:110-82-7
Formule:C₆H₁₂
Numéro MDL:MFCD00003814