VWR®, Bain coliforme avec contrôleur de température MX
N° de catalogue 462-0214
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Puissance de chauffe:1,1 kW
- Plage de température:RT* +10... 135 °C
- Capacité:28 L
- l×p×h:546×353×457 mm
- Bain l×p×h:328×300×210 mm
- Cdt:1
- Précision de temp.:±0,07
- Type:MX28C135
Spécifications
À propos de cet article
Bain en acier inoxydable avec contrôleur de température MX facile d’utilisation avec trois boutons de commande et des messages à l’écran. Spécifiquement conçu pour la production de milieux de culture microbiologiques. Le pont de contrôleur, fabriqué en DuraTop™ résistant aux produits chimiques, s’enlève facilement pour nettoyer le réservoir. Le bain a une ouverture avec couvercle pour le serpentin de refroidissement en option, idéal pour les points de consigne proches de la température ambiante.
- Grand écran LCD EasyView™ avec alarme ou icônes de pannes et invites et menus en anglais
- Limites de températures élevées et basses et alarmes de faible niveau de liquide réglables par l’utilisateur
- Pompe à pression à vitesse unique
- Protection intégrale de la pompe et de la résistance chauffante
- Étalonnage à un point
Conformes à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité I.
Capacité de pompage max.:
11,9 L/min, 120 mbar.
* RT = température ambiante
Livraison: Livré avec un couvercle de bain transparent sur charnières.