Cyclohexanone, Supelco®
Cyclohexanone, Supelco®
Flacon Verre, 1 mL
N° de catalogue 02482-1ML
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Merck
Cyclohexanone, Supelco®
N° de catalogue 02482-1ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone, Supelco®
Cyclohexanone, Supelco®
Flacon Verre, 1 mL
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
29,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:13,02755
  • Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–31 °C
  • Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:43 °C
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • REACH:01-2119453616-35
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
Spécifications