Cyclohexanone, MDB
Glass bottle, 100 mL
N° de catalogue HACH1403332
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,02755
- Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–31 °C
- Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:43 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL