Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 27341.294
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
N° de catalogue 27341.294
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  91-22-5
Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  91-22-5
Prix
212,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • Numéro MDL:MFCD00006736
  • Poids moléculaire:129.16 g/mol
  • Index Merck:13,08160
  • Point d'ébullition:238 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–15 °C
  • Densité:1,095 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:107 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 96 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L