Alcoomètre
Alcoomètre
Fournisseur:   GERING
Alcoomètre
Fournisseur:  GERING
Certificats
Alcoomètre
8 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Cet alcoolmètre est destiné à une utilisation en brasseries.
  • Gamme affichée sous la forme Ethanol % vol.
  • Température de calibration de 20 °C
  • Volume de liquide testé 100 ml
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 641-0005
  • GERI0833SWG
  • GERI0836SWG
  • GERI0837SWG
  • GERI0839SWG
  • GERI0844SWG
  • GERI0847SWG
  • GERI0848SWG
  • Température de référence:
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Plage de mesure
    Division
    Plage de température
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 0 - 7 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 ST
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    641-0005
    Température de référence
    20 °C
  • 5 - 12 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 ST
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0833SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 22 - 29 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 ST
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0836SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 28 - 35 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 ST
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0837SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 40 - 47 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 ST
       254,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0839SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 70 - 77 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 1 ST
       247,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0844SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 80 - 95 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 1 ST
       247,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0847SWG
    Température de référence
    20 °C
  • 94 - 101 %
    0,1 %
    10…25 °C
    260 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 1 ST
       247,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    GERI0848SWG
    Température de référence
    20 °C