Mésitylène, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 63908-5ML
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3,5-Trimethylbenzene
- Numéro CAS:108-67-8
- Formule:C₉H₁₂
- Numéro MDL:MFCD00008538
- Poids moléculaire:120.19 g/mol
- Index Merck:13,05934
- Point d'ébullition:165 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–45 °C
- Densité:0,8637 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:48 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:2325
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:203-604-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL