Poubelles, B1, Tork®
115-2423
: Essity
- Capacité:50 L
- Couleur:blanc
- Seq:01
- l×p×h:341×258×706 mm
- Cdt:1
Poubelle en métal, blanche pour déchets non dangereux.
- Fixation murale ou au sol pour une flexibilité accrue
- Couvercle facile à fixer qui maintient le sac poubelle en place