ContactUsLinkComponent
Poubelle, B1, Tork® Elevation
Poubelle, B1, Tork® Elevation
  115-1689
 :  Essity
undefined
Poubelle, B1, Tork® Elevation
  115-1689
 :  Essity
  • Capacité:
    50 L
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    389×289×629 mm
  • Cdt:
    1
Cette poubelle en plastique se place sur le sol ou au mur. Son design moderne et son couvercle en option lui donnent une apparence propre et soignée.
  • Chargement intuitif: maintenance plus facile
  • Molettes: ouverture facile
  • Couvercle à fermeture douce en option: solution hygiénique et sûre