Étalon de référence Organique, p-Xylène 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERYA17945200ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:106-42-3
- Désignation:p-Xylène 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₈H₁₀
- Désignation:p-Xylene