Sacs pour risque biologique
Sacs pour risque biologique
Fournisseur:   RATIOLAB
Sacs pour risque biologique
Fournisseur:  RATIOLAB
Certificats
Sacs pour risque biologique
Sacs pour risque biologique
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Ces sacs jetables pour déchets sont fabriqués à partir d’un film PP robuste avec une large soudure au fond. Conçu pour la stérilisation et l'élimination de la verrerie de laboratoire dangereuse et contaminée.
  • Indicateur blanc rectangulaire : il devient foncé après autoclavage. Les sachets ne doivent pas être complètement fermés pendant l'autoclavage.
Disponibles avec autocollant biohazard et marquage de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Capacité
    Emballage
    L×l
    Disponibilité
    Prix
  • Disposable waste bags, with indicator field
    PP
    6 L
    500 pièces/paquet
    500×300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 286,00 €
    286,00 €
    1 * 500 ST
       286,00 €
  • Disposable waste bags, with indicator field
    PP
    22 L
    500 pièces/paquet
    780×400 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 380,00 €
    380,00 €
    1 * 500 ST
       380,00 €
  • Disposable waste bags, with indicator field
    PP
    32 L
    500 pièces/paquet
    800×600 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 437,00 €
    437,00 €
    1 * 500 ST
       437,00 €
  • Disposable waste bags, with indicator field
    PP
    72 L
    350 pièces/paquet
    1100×700 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - 461,00 €
    461,00 €
    1 * 350 ST
       461,00 €