Galactitol
Galactitol
Flacon verre pour solides, 50 g
Catalog # ROTH4944.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Galactitol
Catalog # ROTH4944.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  608-66-2
Galactitol
Flacon verre pour solides, 50 g
CAS Number:  608-66-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Number:608-66-2
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL Number:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:210-165-2
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g
Specifications