0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide chlorhydrique
Acide chlorhydrique 0.25 mol/l (0.25 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique 0.25 mol/l (0.25 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique 0.25 mol/l (0.25 N) solution volumétrique
REGEH20255
:
REAGECON
:
Acide chlorhydrique 0.25 mol/l (0.25 N) solution volumétrique
REGEH20255
:
REAGECON
:
Cdt:
5 L
Seq:
5190
:
:
1,004 g/cm³ (25 °C)
:
Température ambiante
:
231-595-7
:
8,III
:
36.46 g/mol
:
1789
:
7647-01-0
:
HCl
:
MFCD00011324