Acide chlorhydrique 0.01 mol/l (0.01 N) solution volumétrique
: REAGECON
:7647-01-0
:
:HCl
:MFCD00011324
:1 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-595-7
:1789
:8,III
:36.46 g/mol
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection