Étalon de référence Organique, Naphtalène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # PROONE5055
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,5 mL
- N ° CAS.:91-20-3
- Désignation:Naphtalène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₀H₈
- Désignation:Naphthalene