Urée 40% en solution aqueuse
Urée 40% en solution aqueuse
10
N° de catalogue OXOISR0020K
Urée 40% en solution aqueuse
N° de catalogue OXOISR0020K
Numéro CAS:  57-13-6
Urée 40% en solution aqueuse
Urée 40% en solution aqueuse
10
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
61,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10