Galactitol
Galactitol
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue MOLEM42994090
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Galactitol
N° de catalogue MOLEM42994090
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  608-66-2
Galactitol
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  608-66-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:608-66-2
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064288
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-165-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g